Learn More
2,3'-Dibromacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462228
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11462228 25 g 25 Gramm
11442228 1 g 1 Gramm
11452228 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462228 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15210.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18523-22-3 | C8H6Br2O | 277.943 g/mol
It is employed as an intermediate for pharmaceutical and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Zwischenprodukt für die pharmazeutische und organische Synthese eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18523-22-3
Summenformel C8H6Br2O
Molekulargewicht (g/mol) 277.943
MDL-Nummer MFCD00082698
InChI-Schlüssel MZBXSQBQPJWECM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromophenacyl bromide, 2,3'-dibromoacetophenone, 2-bromo-1-3-bromophenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-3-bromophenyl, 2-bromo-1-3-bromophenyl ethan-1-one, 3-bromophenacylbromide, 2-bromo-1-3-bromo-phenyl-ethanone, 2-bromo-3'-bromoacetophenone, 2-bromo-1-3-bromophenyl-1-ethanone
PubChem CID 519585
IUPAC-Name 2-Brom-1-(3-Bromphenyl)ethanon
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3'-Dibromoacetophenone
Schmelzpunkt 49°C to 52°C
Geruch Pungent
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 775786
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 277.95
Reinheit (%) 97%