Learn More
2,3-Dibrombutan, (+/-) + Meso, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479552
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11479552
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10219.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5408-86-6 | C4H8Br2 | 215.916 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5408-86-6
Summenformel C4H8Br2
Molekulargewicht (g/mol) 215.916
MDL-Nummer MFCD00000146
InChI-Schlüssel BXXWFOGWXLJPPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym butane, 2,3-dibromo, dl-2,3-dibromobutane, +/--2,3-dibromobutane, ss-butylene bromide, .+-.-2,3-dibromobutane, dibromo butane, butane,3-dibromo, beta-butylene bromide, r*,r*-+--2,3-dibromobutane, pubchem12534
PubChem CID 21508
IUPAC-Name 2,3-Dibrombutan
SMILES CC(C(C)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dibromobutane
Namenshinweis (±) + meso
Dichte 1.76
Siedepunkt 166°C to 167°C
Flammpunkt 123°C (253°F)
Brechungsindex 1.5126
Menge 5 g
Beilstein 1718916
Formelmasse 215.93
Reinheit (%) ≥98%