Learn More
2,3-Dibromofuran, 97 %, stab. mit 0.5 % Calciumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348306
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11348306 5 g -
11338306 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348306 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15518.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 30544-34-4 | C4H2Br2O | 225.867 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30544-34-4
Summenformel C4H2Br2O
Molekulargewicht (g/mol) 225.867
MDL-Nummer MFCD01074839
InChI-Schlüssel GKPGEBCMRMQOPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dibrom-furan, acmc-1adxx, furan, 2,3-dibromo, 2,3-bis bromanyl furan
PubChem CID 7021501
IUPAC-Name 2,3-Dibromfuran
SMILES C1=COC(=C1Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dibromofuran
Namenshinweis stabilized with 0.5% calcium carbonate
Dichte 2
Siedepunkt 75°C to 78°C (75 mmHg)
Brechungsindex 1.547
Menge 5 g
Beilstein 107511
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 225.87
Reinheit (%) 97%