Learn More
2,3-Dibrompropen, 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10645962 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10645962 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
10447540 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10616944 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10645962 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 147740100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 513-31-5 | C3H4Br2 | 199.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 513-31-5
Summenformel C3H4Br2
Molekulargewicht (g/mol) 199.87
MDL-Nummer MFCD00000211
InChI-Schlüssel YMFWYDYJHRGGPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dibromopropene, 2,3-dibromo-1-propene, 1-propene, 2,3-dibromo, 2-bromoallyl bromide, 2,3-dibromopropylene, 1,2-dibromo-2-propene, alpha-epidibromohydrin, propene, 2,3-dibromo, unii-8dne7k7z6p, ccris 6712
PubChem CID 10552
IUPAC-Name 2,3-dibromoprop-1-ene
SMILES BrCC(Br)=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dibromopropene
CAS Min. % 75.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 2.1300g/mL
Siedepunkt 42°C to 44°C (17.0 mmHg)
Flammpunkt 81°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 75% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrCH2C(Br)=CH2
Brechungsindex 1.5370 to 1.547
Menge 10 mL
Beilstein 01, 201
Merck Index 15, 3030
Relative Dichte 2.13
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 199.87
Reinheit (%) 80%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dibromopropene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.