Learn More
2,3-Dibrompyridin-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434327
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15434327 1 g 1 Gramm
15444327 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434327 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31708.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1020056-98-7 | Molecular Formula: C6H3Br2NO2 | Molecular Weight: 280.903 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1020056-98-7
Summenformel C6H3Br2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 280.903
MDL-Nummer MFCD09997708
InChI-Schlüssel ICISUZSRQHUJKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dibromoisonicotinic acid, 2,3-dibromo-4-pyridinecarboxylic acid, acmc-20ahus, 2,3-dibromopyridine-4-carboxylicacid
PubChem CID 26967070
IUPAC-Name 2,3-Dibrompyridin-4-Carbonsäure
SMILES C1=CN=C(C(=C1C(=O)O)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dibromopyridine-4-carboxylic acid
Menge 1 g
Formelmasse 280.9
Reinheit (%) 97%