Learn More
2,3-Dichlor-1-Propanol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468367
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11468367 5 g 5 Gramm
11478367 25 g 25 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11468367
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18444.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 616-23-9 | C3H6Cl2O | 128.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 616-23-9
Summenformel C3H6Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 128.98
MDL-Nummer MFCD00040446
InChI-Schlüssel ZXCYIJGIGSDJQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichloro-1-propanol, 1-propanol, 2,3-dichloro, 2,3-dichloropropanol, alpha,beta-dichlorohydrin, 1,2-dichloro-3-propanol, glycerol alpha,beta-dichlorohydrin, 2,3-dichloropropyl alcohol, glycerol 1,2-dichlorohydrin, 2,3-dichloropropane-1-ol, ccris 954
PubChem CID 12018
IUPAC-Name 2,3-Dichlorpropan-1-ol
SMILES C(C(CCl)Cl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichloro-1-propanol
Dichte 1.361
Siedepunkt 182°C
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Brechungsindex 1.485
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1732060
Formelmasse 128.99
Reinheit (%) ≥97%