Learn More
2,3-Dichlor-1-Propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10774173 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 GR
5 GR
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10774173
Marke: Thermo Scientific Acros 365090250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 616-23-9 | C3H6Cl2O | 128.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 616-23-9
Summenformel C3H6Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 128.99
MDL-Nummer MFCD00040446
InChI-Schlüssel ZXCYIJGIGSDJQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichloro-1-propanol, 1-propanol, 2,3-dichloro, 2,3-dichloropropanol, alpha,beta-dichlorohydrin, 1,2-dichloro-3-propanol, glycerol alpha,beta-dichlorohydrin, 2,3-dichloropropyl alcohol, glycerol 1,2-dichlorohydrin, 2,3-dichloropropane-1-ol, ccris 954
PubChem CID 12018
IUPAC-Name 2,3-Dichlorpropan-1-ol
SMILES C(C(CCl)Cl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dichloro-1-propanol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.3500g/mL
Siedepunkt 182°C
Flammpunkt 93°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4835 to 1.4855
Menge 25 g
Relative Dichte 1.35
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ether,acetone,ethanol
Formelmasse 128.99
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit