Learn More
2,3-Dichlor-5,8-dihydroxy-1,4-naphthochinon, TRC
Artikelnummer. 30386255
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30386255 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30386255 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4359531G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichloro-5,8-dihydroxy-1,4-naphthoquinone
CAS 14918-69-5
Summenformel C10 H4 Cl2 O4
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H4Cl2O4/c11-7-8(12)10(16)6-4(14)2-1-3(13)5(6)9(7)15/h1-2,13-14H
SMILES Oc1ccc(O)c2C(=O)C(=C(Cl)C(=O)c12)Cl
IUPAC-Name 2,3-Dichlor-5,8-dihydroxy-naphthalin-1,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 259.042
Formelmasse 257.9487