Learn More
2,3-Dichlor-5,8-dihydroxy-1,4-naphthochinon, TRC
Artikelnummer. 30385485
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30385485 500 mg 500 Milligramm
30370506 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30385485 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD435953500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichloro-5,8-dihydroxy-1,4-naphthoquinone
CAS 14918-69-5
Summenformel C10 H4 Cl2 O4
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H4Cl2O4/c11-7-8(12)10(16)6-4(14)2-1-3(13)5(6)9(7)15/h1-2,13-14H
SMILES Oc1ccc(O)c2C(=O)C(=C(Cl)C(=O)c12)Cl
IUPAC-Name 2,3-Dichlor-5,8-dihydroxy-naphthalin-1,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 259.042
Formelmasse 257.9487