Learn More
2,3-Dichlor-5-(trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15433207
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15433207 100 g 100 Gramm
15423207 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15433207 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20165.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69045-84-7
Summenformel C6H2Cl2F3N
Molekulargewicht (g/mol) 215.98
MDL-Nummer MFCD00042243
InChI-Schlüssel ABNQGNFVSFKJGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichloro-5-trifluoromethyl pyridine, unii-5f2c8lx8ie, 2,3-dichloro-5-trifluoro methylpyridine, 2,3,5-dctf, 5f2c8lx8ie, 2,3-dichloro-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2,3-dichloro-5-trifluoromethyl, pubchem9237
PubChem CID 112234
IUPAC-Name 2,3-Dichlor-5-(Trifluormethyl)Pyridin
SMILES FC(F)(F)C1=CN=C(Cl)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Dichte 1.54
Siedepunkt 79°C to 81°C (20 mmHg)
Flammpunkt 79°C (175°F)
Brechungsindex 1.475
Menge 100 g
UN-Nummer UN3082
Formelmasse 215.99
Reinheit (%) 97%