Learn More
2,3-Dichlor-5-(trifluormethyl)pyridin, TRC
Artikelnummer. 30385986
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30385986 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30385986 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD436370250G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 69045-84-7
Summenformel C6H2Cl2F3N
Menge 250 g
Synonym 5,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
InChI-Formel InChI=1S/C6H2Cl2F3N/c7-4-1-3(6(9,10)11)2-12-5(4)8/h1-2H
SMILES FC(F)(F)c1cnc(Cl)c(Cl)c1
IUPAC-Name 2,3-Dichlor-5-(Trifluormethyl)Pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 215.99
Formelmasse 214.9516