Learn More
2,3-Dichlor-5-(trifluormethyl)pyridin, TRC
Artikelnummer. 30371578
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30371578 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30371578 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43637025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 69045-84-7
Summenformel C6H2Cl2F3N
Menge 25 g
Synonym 5,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
InChI-Formel InChI=1S/C6H2Cl2F3N/c7-4-1-3(6(9,10)11)2-12-5(4)8/h1-2H
SMILES FC(F)(F)c1cnc(Cl)c(Cl)c1
IUPAC-Name 2,3-Dichlor-5-(Trifluormethyl)Pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 215.99
Formelmasse 214.9516