Learn More
2,3-Dichloro-N'-Hydroxybenzenecarboxidamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10515954
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10515954 10 g 10 Gramm
10497822 250 mg 250 Milligramm
10364062 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10515954 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB01106EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 261761-55-1
Summenformel C7H6Cl2N2O
Molekulargewicht (g/mol) 205.038
MDL-Nummer MFCD01567248
InChI-Schlüssel OPOPCNCEDLBYPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichlorobenzamidoxime, hcmhpiwpbbblbbbftocadcpba`, 2,3-dichlorophenyl hydroxyimino methylamine, z-2,3-dichloro-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide
PubChem CID 9580371
IUPAC-Name 2,3-Dichlor-N'-hydroxybenzolcarboximidamid
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C(=NO)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dichloro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel Cl2C6H3C(=NOH)NH2
Menge 10 g
Formelmasse 205.04
Reinheit (%) 97%