Learn More
2,3-Dichloro-N'-Hydroxybenzenecarboxidamid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2, 3-Dichloro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Strukturformel | Cl2C6H3C(=NOH)NH2 |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 205.04 |
| Reinheit (%) | 97% |