Learn More
2',3'-Dichloracetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430543
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430543 5 g 5 Gramm
11420543 1 g 1 Gramm
11440543 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430543 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12667.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56041-57-7 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56041-57-7
Summenformel C8H6Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 189.04
MDL-Nummer MFCD00052988
InChI-Schlüssel KMABBMYSEVZARZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2,3-dichlorophenyl ethanone, 2',3'-dichloroacetophenone, 2,3-dichloroacetophenone, 1-2,3-dichlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,3-dichlorophenyl, 1-acetyl-2,3-dichlorobenzene, pubchem3368, 1-2,3-dichlorophenyl-1-ethanone, 1-2,3-bis chloranyl phenyl ethanone
PubChem CID 91986
IUPAC-Name 1-(2,3-Dichlorphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',3'-Dichloroacetophenone
Dichte 1.293
Siedepunkt 106°C to 108°C (2 mmHg)
Brechungsindex 1.56
Menge 5 g
Beilstein 2438815
Formelmasse 189.04
Reinheit (%) 98%