Learn More
2,3-Dichloranilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414330
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11414330 500 g 500 Gramm
11404330 100 g 100 Gramm
11494320 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11414330 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11524.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 608-27-5 | C6H5Cl2N | 162.013 g/mol
2,3-Dichloroaniline is used in dyestuffs, pigments and optical brighteners. It is used as flame retardants for polymers. It is used in the manufacturing of growth regulators, polymer auxiliaries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3-Dichloranilin wird in Farbstoffen, Pigmenten und optischen Aufhellern verwendet. Es wird als Flammschutzmittel für Polymere verwendet. Es wird bei der Herstellung von Wachstumsregulatoren und Polymerhilfsmitteln verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ether, Alkohol und Aceton. Schwer löslich in Benzol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, fernab von unverträglichen Substanzen wie Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 608-27-5
Summenformel C6H5Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 162.013
MDL-Nummer MFCD00007657
InChI-Schlüssel BRPSAOUFIJSKOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,3-dichloro, 2,3-dichlorobenzenamine, aniline, 2,3-dichloro, unii-2bl4f1dxvn, 2,3-dichloranilin, 2,3 dichloraniline, 2,3-dichloro-phenylamine, 2bl4f1dxvn, aniline, 2,3-dichloro-7ci,8ci, 2,3-dichlorophenylamine
PubChem CID 11844
ChEBI CHEBI:46636
IUPAC-Name 2,3-Dichloroanilin
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichloroaniline
Schmelzpunkt 20°C to 24°C
Dichte 1.37
Siedepunkt 250°C to 252°C
Flammpunkt 115°C (239°F)
Brechungsindex 1.606
Menge 500 g
UN-Nummer UN3442
Beilstein 472027
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether,alcohol and acetone. Slightly soluble in benzene. Insoluble in water.
Formelmasse 162.02
Reinheit (%) 99%