Learn More
2,3-Dichlorbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489362
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489362 250 g 250 Gramm
11479362 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489362 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10118.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6334-18-5 | C7H4Cl2O | 175.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6334-18-5
Summenformel C7H4Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 175.01
MDL-Nummer MFCD00010127
InChI-Schlüssel LLMLNAVBOAMOEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,3-dichloro, dichlorobenzaldehyde, benzaldehyde, dichloro, ccris 8612, dichlorbenzaldehyd, pubchem3079, 2,3-dichlorobenzaldehyd, benzaldehyde,3-dichloro, 2,3-dichloro-benzaldehyde, acmc-209nf0
PubChem CID 35745
IUPAC-Name 2,3-Dichlorbenzaldehyd
SMILES ClC1=CC=CC(C=O)=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichlorobenzaldehyde
Schmelzpunkt 61°C to 65°C
Dichte 1.33
Siedepunkt 143°C to 145°C (30 mmHg)
Flammpunkt 135°C (275°F)
Menge 250 g
UN-Nummer UN1759
Beilstein 508198
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 175.01
Reinheit (%) 98%