Learn More
2,3-Dichlorbenzaldehyd, Mikromol™
Beschreibung
2,3-Dichlorbenzaldehyd
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3-Dichlorobenzaldehyde |
| CAS | 6334-18-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2,3-Dichlorobenzaldehyde |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C7 H4 Cl2 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | O-Acetylflupentixol Hydrochloride, Benzaldehyde, 2,3-dichloro-, 2,3-Dichlorobenzaldehyde, NSC 28450 |
| SMILES | Clc1cccc(C=O)c1Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 175.01 |
| Menge | 100 mg |
| Mehr anzeigen |