Learn More
2,3-Dichlorbenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30378395
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30378395 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30378395 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4319151G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichlorobenzaldehyde
CAS 6334-18-5
Summenformel C7 H4 Cl2 O
Menge 1 g
Synonym Benzaldehyde, 2,3-dichloro-, 2,3-Dichlorobenzaldehyde, NSC 28450
InChI-Formel InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-4H
SMILES Clc1cccc(C=O)c1Cl
IUPAC-Name 2,3-Dichlorbenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 175.01
Formelmasse 173.9639