Learn More
2,3-Dichlorbenzolboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479817
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11479817 1 g 1 Gramm
11489817 5 g 5 Gramm
11499817 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11479817
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22781.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 151169-74-3 | C6H5BCl2O2 | 190.81 g/mol
2,3-Dichlorobenzeneboronic acid is used as a reactant for Suzuki-Miyaura coupling reactions. It is also used in preparation of biologically and pharmacologically active molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3-Dichlorbenzenboronsäure wird als Reaktant für Suzuki-Miyaura-Kupplungsreaktionen verwendet. Es wird auch zur Vorbereitung biologisch und pharmakologisch aktiver Moleküle verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 151169-74-3
Summenformel C6H5BCl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 190.81
MDL-Nummer MFCD01075703
InChI-Schlüssel TYIKXPOMOYDGCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichlorophenyl boronic acid, 2,3-dichlorobenzeneboronic acid, 2,3-dichlorophenyl boranediol, boronic acid, 2,3-dichlorophenyl, contains varying amounts of anhydride, pubchem1810, dichlorophenylboronic acid, acmc-1c0ur, dichlorobenzene boronic acid
PubChem CID 2734661
IUPAC-Name (2,3-Dichlorphenyl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=C(Cl)C(Cl)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichlorobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 233°C to 242°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 190.82
Reinheit (%) 98%