Learn More
2,3-Dichlorobenzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495003
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495003 5 g 5 Gramm
11405013 25 g 25 Gramm
11415013 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495003 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12283.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 82417-45-6 | C6H3Cl3O2S | 245.498 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82417-45-6
Summenformel C6H3Cl3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 245.498
MDL-Nummer MFCD00051844
InChI-Schlüssel PQODWTNHDKDHIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,3-dichlorobenzenesulphonyl chloride, 2,3-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 2,3-dichlorobenzenesulphonylchloride, 2,3-dichlorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,3-dichloro-9ci, 2,3-dichlorobenzenesulfonylchloride, pubchem5114, buttpark 9357-48, acmc-1bl9r
PubChem CID 2734222
IUPAC-Name 2,3-Dichlorobenzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 57°C to 62°C
Siedepunkt 131°C to 133°C (1 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 7703966
Formelmasse 245.51
Reinheit (%) 98%