Learn More
2,3-Dichloroctafluorbutan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11317316
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11317316 5 g 5 Gramm
11307316 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317316 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09252.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 355-20-4
Summenformel C4Cl2F8
Molekulargewicht (g/mol) 270.93
MDL-Nummer MFCD00018064
InChI-Schlüssel LXANZHXWGZWFAC-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 78982
IUPAC-Name 2,3-Dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-Oktafluorbutan
SMILES FC(F)(F)C(F)(Cl)C(F)(Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichlorooctafluorobutane
Schmelzpunkt ∼-68°C
Dichte 1.68
Siedepunkt 62°C to 63°C
Brechungsindex 1.313
Menge 5 g
Beilstein 1777520
Synonym 2,3-dichlorooctafluorobutane, butane, 2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro, butane, 2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro-, r*,r*, acmc-1cpcx, acmc-20dh57, 2,3-dichlorooctafluorobutan, butane,2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro-, 2r,3r-rel, #, butane,2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro
Formelmasse 270.94
Reinheit (%) 97%