Learn More
2,3-Dichlorophenol-OD, CDN
Artikelnummer. 30320519
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30320519 0.25 g -
30319338 0.5 g 0.50 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30320519
Marke: CDN CDND79190.25G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichlorophenol-OD
CAS 59457-02-2
Summenformel C6 D H3 Cl2 O
Menge 0.25 g
Synonym Phenol-d, 2,3-dichloro- (9 CI), 2,3-Dichlorophenol-OD, 2,3-Dichlorophenol-d
InChI-Formel InChI=1 S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9 H/i/hD
SMILES [2 H]Oc1cccc(Cl)c1Cl
IUPAC-Name 1,2-dichloro-3-deuteriooxybenzene
Molekulargewicht (g/mol) 164.0075
Formelmasse 162.9702 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity