Learn More
2,3-Dichlorphenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10313113
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10313113 10 g 10 Gramm
10086604 5 g 5 Gramm
10225314 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10313113 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01755EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 6590-97-2
Summenformel C7H3Cl2NS
Molekulargewicht (g/mol) 204.07
MDL-Nummer MFCD00041048
InChI-Schlüssel RQZIODPVCCTBAQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2796281
IUPAC-Name 1,2-Dichlor-3-Isothiocyanatobenzol
SMILES ClC1=CC=CC(N=C=S)=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dichlorophenyl isothiocyanate
Dichte 1.434g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Synonym 2,3-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,3-dichlorophenylisothiocyanate, benzene,1,2-dichloro-3-isothiocyanato, benzene, 1,2-dichloro-3-isothiocyanato, dichlorophenylisothiocyanate, dichlorophenyl isothiocyanate, acmc-1b4g1, 2,3-dichlorophenyl-isothiocyanate, 1,2-dichloro-3-isothiocyanato-benzene, 2,3-dichloro-1-isothiocyanato-benzene
Formelmasse 204.08
Reinheit (%) 97%