Learn More
2,3-Dichlorphenylisothiocyanat, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459976
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11459976 5 g 5 Gramm
11469976 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459976 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20930.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6590-97-2 | C7H3Cl2NS | 204.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6590-97-2
Summenformel C7H3Cl2NS
Molekulargewicht (g/mol) 204.07
MDL-Nummer MFCD00041048
InChI-Schlüssel RQZIODPVCCTBAQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2796281
IUPAC-Name 1,2-Dichlor-3-isothiocyanatobenzol
SMILES ClC1=CC=CC(N=C=S)=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate
Dichte 1.434
Siedepunkt 256°C to 258°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Irritating
Brechungsindex 1.674
Menge 5 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 2091585
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 2,3-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,3-dichlorophenylisothiocyanate, benzene,1,2-dichloro-3-isothiocyanato, benzene, 1,2-dichloro-3-isothiocyanato, dichlorophenylisothiocyanate, dichlorophenyl isothiocyanate, acmc-1b4g1, 2,3-dichlorophenyl-isothiocyanate, 1,2-dichloro-3-isothiocyanato-benzene, 2,3-dichloro-1-isothiocyanato-benzene
Formelmasse 204.08
Reinheit (%) 97%