Learn More
2,3-Dichlorphenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10591852 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10591852 1 g Glasflasche -
10792823 5 g Glasflasche 5 Gramm
10667854 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10591852 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 367710010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 151169-74-3 | C6H5BCl2O2 | 190.81 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 151169-74-3
Summenformel C6H5BCl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 190.81
MDL-Nummer MFCD01075703
InChI-Schlüssel TYIKXPOMOYDGCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichlorophenyl boronic acid, 2,3-dichlorobenzeneboronic acid, 2,3-dichlorophenyl boranediol, boronic acid, 2,3-dichlorophenyl, contains varying amounts of anhydride, pubchem1810, dichlorophenylboronic acid, acmc-1c0ur, dichlorobenzene boronic acid
PubChem CID 2734661
IUPAC-Name (2,3-Dichlorphenyl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=C(Cl)C(Cl)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dichlorophenylboronic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 242°C to 244°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 190.82
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver