Learn More
2,3-Dichlorpropionitril, 94 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11428027
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11428027 50 g 50 Gramm
11418027 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11428027 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17438.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2601-89-0
Summenformel C3H3Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 123.96
MDL-Nummer MFCD00013809
InChI-Schlüssel RJJDLPQZNANQDQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2,3-dichloropropionitrile, propanenitrile, 2,3-dichloro, alpha,beta-dichloropropionitrile, 2,3-dichloropropiononitrile, propionitrile, 2,3-dichloro-6ci,7ci,8ci, acmc-1chvi, 2,3-dichloropropanitrile, #
PubChem CID 92935
IUPAC-Name 2,3-Dichloropropanenitril
SMILES ClCC(Cl)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichloropropionitrile
Dichte 1.35
Siedepunkt 62°C to 63°C (13 mmHg)
Menge 50 g
UN-Nummer UN3276
Formelmasse 123.96
Reinheit (%) 94%