Learn More
2,3-Dichlorpyrazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11332457 5 g 5 Gramm
11322457 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11500.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4858-85-9 | C4H2Cl2N2 | 148.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4858-85-9
Summenformel C4H2Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 148.97
MDL-Nummer MFCD00040964
InChI-Schlüssel MLCNOCRGSBCAGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazine, 2,3-dichloro, 2,3-dichloro-pyrazine, 2,3-dichloro pyrazine, 2,3-dichloro-1,4-diazine, 2,3-dichlorpyrazin, dichloropyrazine, dichloro pyrazine, zlchem 169, 2 3-dichloropyrazine, 2,3 dichloropyrazine
PubChem CID 78575
IUPAC-Name 2,3-Dichlorpyrazin
SMILES ClC1=NC=CN=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichloropyrazine
Siedepunkt 105°C to 107°C (50 mmHg)
Brechungsindex 1.5645
Menge 5 g
Beilstein 112628
Formelmasse 148.98
Reinheit (%) 98%