Learn More
2,3-Dichlorpyrazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11946631 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11946631 100 g 100 Gramm
10680735 5 g -
10591774 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11946631 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 377041000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4858-85-9 | C4H2Cl2N2 | 148.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4858-85-9
Summenformel C4H2Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 148.97
MDL-Nummer MFCD00040964
InChI-Schlüssel MLCNOCRGSBCAGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazine, 2,3-dichloro, 2,3-dichloro-pyrazine, 2,3-dichloro pyrazine, 2,3-dichloro-1,4-diazine, 2,3-dichlorpyrazin, dichloropyrazine, dichloro pyrazine, zlchem 169, 2 3-dichloropyrazine, 2,3 dichloropyrazine
PubChem CID 78575
IUPAC-Name 2,3-Dichlorpyrazin
SMILES ClC1=NC=CN=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dichloropyrazine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 22.5°C to 24.5°C
Dichte 1.4310g/mL
Siedepunkt 105.0°C to 107.0°C (50.0 mmHg)
Flammpunkt 102°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Menge 100 g
Relative Dichte 1.431
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 148.98
Reinheit (%) 98%