Learn More
2,3-Dichlorpyridin-5-boronsäure, TRC
Artikelnummer. 30370967
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30370967 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30370967 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD436863250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichloropyridine-5-boronic acid
CAS 1072944-15-0
Summenformel C5H4BCl2NO2
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H4BCl2NO2/c7-4-1-3(6(10)11)2-9-5(4)8/h1-2,10-11H
SMILES OB(O)c1cnc(Cl)c(Cl)c1
IUPAC-Name (5,6-Dichlorpyridin-3-yl)boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 191.81
Formelmasse 190.9712