Learn More
2',3'-Didesoxyadenosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7042952
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 15406469
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J64573.MB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4097-22-7
Summenformel C10H13N5O2
Molekulargewicht (g/mol) 235.25
MDL-Nummer MFCD00010534
InChI-Schlüssel WVXRAFOPTSTNLL-NKWVEPMBSA-N
Synonym 2',3'-dideoxyadenosine, dideoxyadenosine, adenosine, 2',3'-dideoxy, ddado, 2s,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl tetrahydrofuran-2-yl methanol, ccris 428, unii-4q86ah641a, d2a, dsstox_cid_3771, dsstox_rid_77189
PubChem CID 20039
IUPAC-Name [(2S,5R)-5-(6-Aminpurin-9-yl)oxolan-2-yl]methanol
SMILES NC1=C2N=CN([C@H]3CC[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',3'-Dideoxyadenosine
Schmelzpunkt 181°C to 184°C
Farbe Weiß
Menge 25 mg
Beilstein 619924
Merck Index 14,3101
Formelmasse 235.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver