Learn More
2',3'-Dideoxyguanosin, ≥ 90 %
Artikelnummer. 15437089
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15437089 25 mg 25 Milligramm
15457089 50 mg 50 Milligramm
15447089 100 mg 100 Milligramm
3 options
Artikelnummer. 15437089
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J65810.MB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85326-06-3
Summenformel C10H13N5O3
Molekulargewicht (g/mol) 251.25
MDL-Nummer MFCD00057074
InChI-Schlüssel OCLZPNCLRLDXJC-NTSWFWBYSA-N
Synonym 2',3'-dideoxyguanosine, guanosine, 2',3'-dideoxy, 2-amino-9-2r,5s-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1h-purin-6 9h-one, dideoxyguanosine, 2-amino-9-2r,5s-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1h-purin-6-one, deoxy-deoxy-guanosine, 2,3-didioxyguanosine, 2', 3'-dideoxyguanosine, 2,3-dideoxyguanosine, chembl78101
PubChem CID 64974
IUPAC-Name 2-Amino-9-[(2R,5S)-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
SMILES NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]2CC[C@@H](CO)O2)C(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',3'-Dideoxyguanosine
Farbe Weiß
Menge 25 mg
Formelmasse 251.24
Reinheit (%) ≥90%
Physikalische Form Pulver