Learn More
2',3'-Dideoxyguanosin, ≥ 90 %
Artikelnummer. 15457089
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 15457089
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J65810.MF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85326-06-3
Summenformel C10H13N5O3
Molekulargewicht (g/mol) 251.25
MDL-Nummer MFCD00057074
InChI-Schlüssel OCLZPNCLRLDXJC-NTSWFWBYSA-N
Synonym 2',3'-dideoxyguanosine, guanosine, 2',3'-dideoxy, 2-amino-9-2r,5s-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1h-purin-6 9h-one, dideoxyguanosine, 2-amino-9-2r,5s-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1h-purin-6-one, deoxy-deoxy-guanosine, 2,3-didioxyguanosine, 2', 3'-dideoxyguanosine, 2,3-dideoxyguanosine, chembl78101
PubChem CID 64974
IUPAC-Name 2-Amino-9-[(2R,5S)-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
SMILES NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]2CC[C@@H](CO)O2)C(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',3'-Dideoxyguanosine
Farbe Weiß
Menge 50 mg
Formelmasse 251.24
Reinheit (%) ≥90%
Physikalische Form Pulver