Learn More
2,3-Difluor-4-Methoxybenzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15443467
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15443467 250 mg 250 Milligramm
11445790 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443467 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26452.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 886500-75-0
Summenformel C8H9F2NO
Molekulargewicht (g/mol) 173.163
MDL-Nummer MFCD04115987
InChI-Schlüssel DBQHLJOOMYBKNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-difluoro-4-methoxybenzylamine, 2,3-difluoro-4-methoxyphenyl methanamine, 2,3-difluoro-4-methoxy-phenyl methanamine, 2,3-difluoro-4-methoxyphenyl methylamine, benzenemethanamine,2,3-difluoro-4-methoxy, 2,3-bis fluoranyl-4-methoxy-phenyl methanamine, 1-2,3-difluoro-4-methoxyphenyl methanamine
PubChem CID 3817603
IUPAC-Name (2,3-difluor-4-methoxyphenyl)methanamin
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)CN)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Difluoro-4-methoxybenzylamine
Schmelzpunkt 32°C to 35°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3259
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 173.16
Reinheit (%) 97%