Learn More
2,3-Difluor-5-(trifluormethyl)-pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445740
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11445740
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H25958.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 89402-42-6 | C6H2F5N | 183.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89402-42-6
Summenformel C6H2F5N
Molekulargewicht (g/mol) 183.08
MDL-Nummer MFCD04972837
InChI-Schlüssel XIFCGIKPAAZFFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-difluoro-5-trifluoromethyl pyridine, 2,3-difluoro-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine,2,3-difluoro-5-trifluoromethyl, pyridine, 2,3-difluoro-5-trifluoromethyl, acmc-20dwi8, 2,3-di-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine, alpha,alpha,alpha,5,6-pentafluoro-3-picoline, 2,3-bis fluoranyl-5-trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 13421547
IUPAC-Name 2,3-Difluor-5-(Trifluormethyl)Pyridin
SMILES FC1=C(F)N=CC(=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Difluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Dichte 1.47
Siedepunkt 104°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Menge 1 g
Formelmasse 183.08
Reinheit (%) 98%