Learn More
2,3-Difluor-6-Methoxybenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396969
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11396969 1 g 1 Gramm
11306979 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396969 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26830.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 773873-26-0 | C8H6F2O3 | 188.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 773873-26-0
Summenformel C8H6F2O3
Molekulargewicht (g/mol) 188.13
MDL-Nummer MFCD04116018
InChI-Schlüssel MMTKYWQMCSZCGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-difluoro-6-methoxy-benzoic acid, pubchem4940, 2,3-difluoro-6-methoxybenzoicacid, benzoic acid,2,3-difluoro-6-methoxy
PubChem CID 3861323
IUPAC-Name 2,3-difluor-6-methoxybenzoesäure
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)F)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 126°C to 129°C
Menge 1 g
Formelmasse 188.13
Reinheit (%) 97%