Learn More
2,3-Difluor-6-Nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469848
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15469848 25 g 25 Gramm
15479848 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15469848 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63251.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 211693-73-1 | Molecular Formula: C6H4F2N2O2 | Molecular Weight: 174.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 211693-73-1
Summenformel C6H4F2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.11
MDL-Nummer MFCD00233313
InChI-Schlüssel DIPGYZSCGXBTEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3,4-difluoronitrobenzene, 2,3-difluoro-6-nitrophenylamine, 2,3-difluoro-6-nitrobenzenamine, benzenamine, 2,3-difluoro-6-nitro, acmc-1byjz, 5,6-difluoro-2-nitroaniline, ksc495e7r, 2,3-difluoro-6-nitro-aniline, buttpark 15\01-97, 2,3-difluoro-6-nitro-phenylamine
PubChem CID 2737028
IUPAC-Name 2,3-Difluor-6-Nitroanilin
SMILES NC1=C(C=CC(F)=C1F)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Difluoro-6-nitroaniline
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 174.11
Reinheit (%) 97%