Learn More
2,3-Difluorobenzonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10492641 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10492641 1 g Glasflasche 1 Gramm
10677304 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10492641 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 303660010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21524-39-0
Summenformel C7H3F2N
Molekulargewicht (g/mol) 139.105
MDL-Nummer MFCD00009976
InChI-Schlüssel GKPHNZYMLJPYJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2,3-difluoro, 2,3-difluorobenzenecarbonitrile, ncr bf cf, difluorobenzonitrile, pubchem1564, acmc-209flg, 2,3-difluorobenzonitril, 2,3-difluoro-benzonitrile, 2.3-difluoro benzonitrile, ksc493a8b
PubChem CID 88935
IUPAC-Name 2,3-Difluorbenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)F)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Difluorobenzonitrile
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.25g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H3CN
Brechungsindex 1.4872 to 1.4892 (20°C, 589nm)
Menge 1 g
UN-Nummer 2810
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Flüssigkeit