Learn More
2,3-Difluorbenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445736
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11445736 5 g 5 Gramm
11435736 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11445736 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20811.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 21524-39-0 | C7H3F2N | 139.105 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21524-39-0
Summenformel C7H3F2N
Molekulargewicht (g/mol) 139.105
MDL-Nummer MFCD00009976
InChI-Schlüssel GKPHNZYMLJPYJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2,3-difluoro, 2,3-difluorobenzenecarbonitrile, ncr bf cf, difluorobenzonitrile, pubchem1564, acmc-209flg, 2,3-difluorobenzonitril, 2,3-difluoro-benzonitrile, 2.3-difluoro benzonitrile, ksc493a8b
PubChem CID 88935
IUPAC-Name 2,3-Difluorbenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)F)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Difluorobenzonitrile
Dichte 1.254
Siedepunkt 187°C to 188°C
Flammpunkt 75°C (167°F)
Geruch Almond-like
Brechungsindex 1.4882
Menge 5 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 2085621
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) 99%