Learn More
2,3-Difluorcinnamisäure, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2,3-Difluorocinnamic acid |
| Schmelzpunkt | 198°C to 201°C |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 184.14 |
| Reinheit (%) | 98% |