Learn More
2,3-Difluorcinnamisäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11450621
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11450621 5 g 5 Gramm
11440621 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450621 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20105.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207981-48-4
Summenformel C9H6F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 184.142
MDL-Nummer MFCD00061291
InChI-Schlüssel NVQHKPLMLCHFSU-SNAWJCMRSA-N
Synonym 2,3-difluorocinnamic acid, trans-2,3-difluorocinnamic acid, e-3-2,3-difluorophenyl acrylic acid, 3-2,3-difluorophenyl acrylic acid, 2e-3-2,3-difluorophenyl prop-2-enoic acid, e-3-2,3-difluorophenyl prop-2-enoic acid, 3-2,3-difluoro-phenyl-acrylic acid, 2e-3-2,3-difluorophenyl-2-propenoic acid, pubchem4329, rarechem bk hw 0120
PubChem CID 5702854
IUPAC-Name (E)-3-(2,3-Difluorphenyl)prop-2-ensäure
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)F)C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Difluorocinnamic acid
Schmelzpunkt 198°C to 201°C
Menge 5 g
Formelmasse 184.14
Reinheit (%) 98%