Learn More
2,3-(Difluormethylendioxy)benzoesäure, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311084
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30311084 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311084 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC13705030
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Fludioxonil-despyrrol carboxylic acid
CAS 126120-85-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Fludioxonil-despyrrol carboxylic acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H4 F2 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1,3-Benzodioxole-4-carboxylic acid, 2,2-difluoro-, 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid, 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-4-carboxylic acid, 2,3-(Difluoromethylenedioxy)benzoic acid, Fludioxonil-despyrrol carboxylic acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H4F2O4/c9-8(10)13-5-3-1-2-4(7(11)12)6(5)14-8/h1-3H,(H,11,12)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES OC(=O)c1cccc2OC(F)(F)Oc12
IUPAC-Name 2,2-Difluor-1,3-Benzodioxol-4-Carbonsäure
Industry Type Umweltanalytik
Molekulargewicht (g/mol) 202.11
Menge 50 mg
Formelmasse 202,0078 g/mol