Learn More
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-5-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10679944
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10679944 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche -
10356922 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10452624 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10679944 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC01404CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 29668-43-7
Summenformel C9H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
MDL-Nummer MFCD00239451
InChI-Schlüssel BJXUCBAQZJITKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 1,4-benzodioxin-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbaldehyd, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-carboxaldehyde, 2,3-ethylenedioxybenzaldehyde, 2,3-dihydrobenzodioxin-5-carboxaldehyde, 1,4-benzodioxane-5-carboxaldehyde, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxin-5-carbaldehyde, 2,3-dihydro-1,4-benzdioxin-5-carbaldehyde
PubChem CID 2795033
IUPAC-Name 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbaldehyde
SMILES O=CC1=C2OCCOC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-5-carbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) 97%