Learn More
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10181302
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10181302 1 g 1 Gramm
10177814 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10181302 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC01304DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 29668-44-8
Summenformel C9H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
InChI-Schlüssel CWKXDPPQCVWXAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzodioxan-6-carboxaldehyde, 1,4-benzodioxan-6-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde, 3,4-ethylenedioxybenzaldehyde, 1,4-benzodioxin-6-carboxaldehyde, 2,3-dihydro, 7-formyl-1,4-benzodioxane, 1,4-benzodioxane-6-aldehyde, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carbaldehyde
PubChem CID 248127
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbaldehyd
SMILES C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-6-carbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) 97%