Learn More
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4509811
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10181302
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC01304DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 29668-44-8
Summenformel C9H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
InChI-Schlüssel CWKXDPPQCVWXAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzodioxan-6-carboxaldehyde, 1,4-benzodioxan-6-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde, 3,4-ethylenedioxybenzaldehyde, 1,4-benzodioxin-6-carboxaldehyde, 2,3-dihydro, 7-formyl-1,4-benzodioxane, 1,4-benzodioxane-6-aldehyde, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carbaldehyde
PubChem CID 248127
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbaldehyd
SMILES C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-6-carbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) 97%