Learn More
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylisocyanat, 97%, Maybridge™
Artikelnummer. 10595825
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10595825 5 g 5 Gramm
10212352 250 mg 250 Milligramm
10160582 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10595825 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC00806DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 215162-92-8
Summenformel C9H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
MDL-Nummer MFCD02677718
InChI-Schlüssel WAIKTAFMGLVRJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl isocyanate, 5-isocyanato-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylisocyanate, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-isocyanate, benzofuran,2,3-dihydro-5-isocyanato, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl isocyanate, 2,3-dihydro-5-isocyanatobenzo b furan, 5-isocyanato-2,3-dihydrobenzo b furan, 2,3-dihydro-5-isocyanato-1-benzofuran, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl-isocyanate
PubChem CID 2776156
IUPAC-Name 5-Isocyanat-2,3-dihydro-1-benzofuran
SMILES C1COC2=C1C=C(C=C2)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl isocyanate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 5 g
Formelmasse 161.16
Reinheit (%) 95%