Learn More
2,3-Dihydro-1-Benzofuran-5-yl-Boronsäure, 95 %, kann unterschiedliche Mengen an Anhydrid enthalten, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10190772
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10190772 1 g 1 Gramm
10754692 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10190772 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC00812DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 227305-69-3
Summenformel C8H9BO3
Molekulargewicht (g/mol) 163.97
MDL-Nummer MFCD02681979
InChI-Schlüssel ZIXLJHSFAMVHPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzofuran-5-boronic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-5-ylboronic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl boronic acid, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-boronic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl-5-boronic acid, boronic acid, 2,3-dihydro-5-benzofuranyl, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl-boranediol, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl boronic acid, pubchem7848, zlchem 1108
PubChem CID 2773380
SMILES OB(O)C1=CC=C2OCCC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylboronic acid
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylboronsäure
Formelmasse 163.97
Reinheit (%) 95%