Learn More
2,3-Dihydro-1-Benzofuran-5-yl-Boronsäure, 95 %, kann unterschiedliche Mengen an Anhydrid enthalten, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylboronic acid |
| CAS Min. % | 94.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Menge | 5 g |
| IUPAC-Name | (2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)boronsäure |
| Formelmasse | 163.97 |
| Reinheit (%) | 95% |