Learn More
2,3-Dihydro-1-benzofuran-7-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-7-carbaldehyde |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 148.16 |
| Reinheit (%) | 97% |