Learn More
2,3-Dihydro-1-Benzofuran-7-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10766305
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10766305 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10451854 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10505835 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10766305 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC00903CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 953408-82-7
Summenformel C8H7ClO3S
Molekulargewicht (g/mol) 218.65
MDL-Nummer MFCD11109309
InChI-Schlüssel UNECAYDZDLGSLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzofuran-7-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-benzofuran-7-sulfonyl chloride, 7-benzofuransulfonylchloride, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-sulfonyl chloride, chloro-2,3-dihydrobenzo 2,3-b furan-7-ylsulfone
PubChem CID 18616199
IUPAC-Name 2,3-dihydro-1-benzofuran-7-sulfonyl chloride
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=CC2=C1OCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-7-sulfonyl chloride
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 218.66
Reinheit (%) 97%